Stampa…
VWR® Traceable® excursion trac, Termometri con datalogger per ultracongelatori
Fornitore: VWR Collection
620-2440EA 365 EUR
620-2440 620-2441 620-2444 620-2445
VWR® Traceable® excursion trac, Termometri con datalogger per ultracongelatori
Termometri Termometri digitali
Termometri con data logger con intervalli definibili dall’utente. Ideale per il monitoraggio negli ultracongelatori.
  • Visualizzazione simultanea delle temperature minima, massima e corrente, cambio da °F /°C
  • Memoria delle 525 600 osservazioni di temperatura più recenti e degli ultimi 10 eventi di allarme
  • I dati registrati (file CSV) possono essere trasferiti dal termometro al PC o MAC utilizzando una chiavetta USB - non è necessario alcun software aggiuntivo
  • La memoria dell’unità può essere svuotata dopo scaricamento dati su chiavetta USB
  • Caratteristiche di allarme intelligente con allarme visivo/sonoro che continua a essere in allarme anche se l’unità ritorna in condizioni di non allarme
  • Indicatori di status - batteria scarica, memoria piena, trasferimento dati USB e allarmi attivi
  • Include un cavo PTFE da 24,5 cm
  • Richiamo dati che senza interruzioni - l’unità può restare in uso mentre scarica e analizza i dati
Certificazioni: Il termometro è calibrato a punti multipli ( (−80; −40; 0 and +100 °C) e viene consegnato di serie con un certificato di calibrazione individuale Traceable® secondo ISO/IEC 17025 prodotto da un laboratorio accreditato A2LA.
Informazioni per l'ordine: Forniti con stand, batterie, VELCRO®, strisce magnetiche, staffa a muro e certificato Traceable®.