Stampa…
Potassio esacianoferrato (III) in ammonium hydroxide USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Potassio ferricianuro
85327.180EA 43.8 EUR
85327.180 85327.260
Potassio esacianoferrato (III) in ammonium hydroxide USP soluzioni test (TS)
Potassio esacianoferrato (III)
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: K₃Fe(CN)₆
Peso molecolare: 329,25 g/mol
MDL Number: MFCD00011392
CAS Number: 13746-66-2
EINECS: 0