Stampa…
Accessories for microcarriers
Fornitore: Corning
4626 4627 4628 4629
734-2919EA 221 EUR
734-2919 734-2920 734-2921 734-2922
Accessories for microcarriers
Sferette Microportanti
These polypropylene aseptic transfer screw caps prevents adventitious contamination in for microcarriers bottles during bioreactor loading.
  • Chemically resistant and heat sealable flexible tubing
  • Tubing length with connector 30" (76,2 cm)
  • Disposable and sterile (10⁻⁶ SAL)
Confezione: These caps are individually double bagged.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale RECs, ISO 14001 - Kennebunk