Stampa…
Tappi per le orecchie monouso, uvex xact-fit detec
Fornitore: UVEX
2124.013 2124.011
111-1904EA 293 EUR
111-1904 111-1900
Tappi per le orecchie monouso, uvex xact-fit detec
Tappi auricolari Inserti auricolari monouso
I tappi xact-fit detec sono dispositivi monouso per le aree di produzione. Il cordino li rende pratici da indossare e limita il rischio di contaminazione del processo.
  • Il design si adatta perfettamente alla forma dell'orecchio, riducendo la pressione sul canale uditivo anche se indossati per lunghi periodi
  • Gli steli sono contrassegnati per l'orecchio sinistro e destro per migliorare il comfort dell'utilizzatore e consentire l'inserimento e la rimozione semplice e precisa del tappo
  • Il cordino e lo stelo riducono il rischio di potenziali contaminazioni, in quanto eliminano la necessità di toccare il tappo prima dell'inserimento nell'orecchio
  • Il colore blu rende il tappo semplice da identificare durante il processo di produzione
SNR: 26 dB
EN 352-2:2002
Certificazioni: EN 352-2:2002