Standard di colore platino-cobalto (Pt-Co, Hazen)
Fornitore: VWR Chemicals
Soluzioni di colore pronte all'uso, preparate con metodo gravimetrico su base peso/peso e progettate per la misurazione del colore visivo degli approvvigionamenti idrici.
- Utilizzati sia come standard di calibrazione che come controllo qualità
- Prodotti per l'utilizzo nei metodi analitici ASTM e secondo ASTM D1500, D6045, D1209
- Riproducibilità del prodotto: indipendente, tracciabile e certificabile