Stampa…
Misuratori multiparametrici portatili, MultiLine® Multi 3620 IDS / 3630 IDS
Fornitore: WTW
2FD560 2FD56C 2FD56G 2FD570 2FD57F 2FD57G 2FD57V
662-2051EA 1565 EUR
662-2051 662-2140 662-2141 662-2143 662-2144 662-2145 662-2146
Misuratori multiparametrici portatili, MultiLine® Multi 3620 IDS / 3630 IDS
Misuratori elettrochimici pHmetri
Questi misuratori di precisione digitali compatti consentono misurazioni di pH, redox, conducibilità, ossigeno disciolto (DO) e torbidità. Multi 3620 IDS offre due ingressi di misura mentre Multi 3630 IDS ne offre tre. I canali di misura sono liberamente combinabili per parametri uguali o diversi. Il loro design robusto e impermeabile rende questi misuratori ideali per misurazioni sul campo e in laboratorio.
  • Simultaneous measurement of two or three parameters
  • MultiLab® Importer software enables data acquisition via Excel®
  • QSC function for optimum tracking