Stampa…
Stivali protettivi invernali, sfilamento rapido, uvex quatro pro, 8402
Fornitore: UVEX
8402.2/44 8402.2/45 8402.2/46 8402.2/47 8402.2/48 8402.2/50 8402.2/38 8402.2/39 8402.2/40 8402.2/41 8402.2/42 8402.2/43 8402.2/49
114-7075EA 127 EUR
114-7075 114-7076 114-7077 114-7078 114-7079 114-7081 114-8688 114-8689 114-8690 114-8691 114-8692 114-7074 114-7080
Stivali protettivi invernali, sfilamento rapido, uvex quatro pro, 8402
Scarpe e stivali
Stivale protettivo antistatico, resistente e comodo con tomaia in pelle impermeabile, collo e linguetta antipolvere imbottiti e suola PUR ad alta densità, autopulente e antiscivolo (4,5 mm, resistente fino a 120 °C e a olio e petrolio, senza silicone).
  • Climazone technology for improved comfort
  • Warm fleece lining
  • Removable, anti-static insole with a moisture control system creates a superior foot climate and improved comfort
  • uvex 3D hydroflex® foam insole for exceptional shock absorption in the heel and under the front of the foot
  • Sole offers