Etanolammina 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Aminoetanolo
427251000
427258000
427251000.EA
55.4
EUR
427251000.
427258000.
Etanolammina 99%, AcroSeal®
Etanolammina
Formula:
NH₂CH₂CH₂OH Peso molecolare: 61.08 g/mol Punto di ebollizione: 171 Punto di fusione: 10.3 °C Densità: 1.012 g/cm³ Flash Pt: 92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008183 CAS Number: 141-43-5 UN: 2491 ADR: 8 III Merck Index: 13,03762 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |