Stampa…
Rame (II) solfato, anidro 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
422870050 422875000 422870025 422870100 422871000
ACRO422870050EA 24.9 EUR
ACRO422870050 ACRO422875000 ACRO422870025 ACRO422870100 ACRO422871000
Rame (II) solfato, anidro 98%, puro
Rame (II) solfato
Formula: CuSO₄
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Densità: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010981
CAS Number: 7758-98-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Light grey Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm