Stampa…
4-Bromo-1-indanone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
427700010 427700050
ACRO427700010EA 39.9 EUR
ACRO427700010 ACRO427700050
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Appearance: Orange-brown Crystalline powder
Formula: C₉H₇BrO
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01719772
CAS Number: 15115-60-3
Visualizza i codici
Appearance Orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure