Stampa…
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
427690010 427690050
ACRO427690010EA 35.6 EUR
ACRO427690010 ACRO427690050
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Formula: C₅H₅BO₃S
Punto di fusione: 137…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075678
CAS Number: 4347-31-3
Visualizza i codici
Appearance White to light beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Sulfur (S) ≤0.05 %