Stampa…
3-Bromo-2-methyl-1-propene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
427650050 427650250
ACRO427650050EA 67.4 EUR
ACRO427650050 ACRO427650250
3-Bromo-2-methyl-1-propene 97%
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₄H₇Br
Peso molecolare: 135,00 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C (760 mmHg)
Densità: 1,339 g/cm³
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134155
CAS Number: 1458-98-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone