Stampa…
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
427630010 427630050
ACRO427630010EA 112 EUR
ACRO427630010 ACRO427630050
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₅H₆N₂O₂
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216584
CAS Number: 17325-26-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥97.5 %