Stampa…
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
427610010 427610100
ACRO427610010EA 39.2 EUR
ACRO427610010 ACRO427610100
2-(3-Aminophenyl)acetic acid 97%
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di fusione: 147…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075058
CAS Number: 14338-36-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %