Isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetylcicloesile 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
427600010
427600500
427602500
ACRO427600010EA
165
EUR
ACRO427600010
ACRO427600500
ACRO427602500
Isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetylcicloesile 98+%
Isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetylcicloesile
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Punto di ebollizione: 153 °C (10 mmHg) Flash Pt: 163 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00064956 CAS Number: 4098-71-9 UN: 2290 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % (sum of mixed isomers) |