Stampa…
DL-Pantolactone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, DL-Pantoyl Lactone, 3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, DL-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-gamma-butyrolactone
427590250 427591000
ACRO427590250EA 47.4 EUR
ACRO427590250 ACRO427591000
DL-Pantolactone 97%
DL-Pantolactone
Appearance: White to light yellow Powder
Formula: C₆H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 246 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 74…78 °C
Flash Pt: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064333
CAS Number: 79-50-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥96.0 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %