Stampa…
Isovaleronitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
427560050 427560250
ACRO427560050EA 48.7 EUR
ACRO427560050 ACRO427560250
Isovaleronitrile 98%
Isovaleronitrile
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₅H₉N
Punto di ebollizione: 128…130 °C (730 mmHg)
Densità: 0,795 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001944
CAS Number: 625-28-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %