Cyclopentylmagnesium bromide 2.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Appearance: Grey Solution
Formula:
C₅H₉BrMg Punto di ebollizione: 35 °C (760 mmHg) Densità: 0,996 g/cm³ Flash Pt: –38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209569 CAS Number: 33240-34-5 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Appearance | Grey Solution |
Titration Grignard | 1.90 to 2.20 M |