Stampa…
Etilendiammina 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Diamminoetano
427261000 427268000
427261000.EA 118 EUR
427261000. 427268000.
Etilendiammina 99+%, AcroSeal®
Etilendiammina
Formula: C₂H₈N₂
Peso molecolare: 60,1 g/mol
Punto di ebollizione: 117 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 11 °C
Densità: 0,898 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008204
CAS Number: 107-15-3
UN: 1604
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=097c7cd648d063d5bd4dd351e0c46efe3f7396d7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA