Stampa…
ter-Butilammina 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
427241000 427248000
427241000.EA 28.8 EUR
427241000. 427248000.
ter-Butilammina 99%, AcroSeal®
ter-Butilammina
Formula: C₄H₁₁N
Punto di ebollizione: 44,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –67 °C
Densità: 0,69 g/cm³
Flash Pt: –38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008050
CAS Number: 75-64-9
UN: 2734
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA