Stampa…
Benzilamina 99.5+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Aminotoluene
427231000 427238000
427231000.EA 70.8 EUR
427231000. 427238000.
Benzilamina 99.5+%, AcroSeal®
Benzilamina
Formula: (C₆H₅)CH₂NH₂
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008106
CAS Number: 100-46-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5424 to 1.5444 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %