Stampa…
Sodio metilato 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Metilato di sodio, Metanolato di sodio
427221000 427228000
427221000.EA 76.1 EUR
427221000. 427228000.
Sodio metilato 0.5 M in methanol, AcroSeal®
Sodio metilato
Formula: CH₃NaO
Peso molecolare: 54,02 g/mol
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012179
CAS Number: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered