Stampa…
Triisopropyl borate 98+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tri-i-propylborate
427141000 427148000
427141000.EA 64.1 EUR
427141000. 427148000.
Triisopropyl borate 98+%, AcroSeal®
Triisopropyl borate
Formula: C₉H₂₁BO₃
Peso molecolare: 188,07 g/mol
Punto di ebollizione: 139 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,814 g/cm³
Flash Pt: 17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008872
CAS Number: 5419-55-6
UN: 2616
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %