Stampa…
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
427090050 427090250
ACRO427090050EA 58.4 EUR
ACRO427090050 ACRO427090250
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane 97%
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₁₂H₁₉BrOSi
Punto di ebollizione: 137 °C (25 mmHg)
Densità: 1,174 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00239382
CAS Number: 67963-68-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure