Stampa…
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: alpha-Methylcinnamyl Alcohol, trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
427050050 427050250
ACRO427050050EA 110 EUR
ACRO427050050 ACRO427050250
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 95%
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,21 g/mol
Punto di ebollizione: 77 °C (,1 mmHg)
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004738
CAS Number: 1504-55-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %