Hexyl chloroformate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexyl carbonochloridate
427040050
427040250
ACRO427040050EA
82.1
EUR
ACRO427040050
ACRO427040250
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formula:
C₇H₁₃ClO₂ Peso molecolare: 164,6299 g/mol Punto di ebollizione: 60…61 °C (7 mmHg) Flash Pt: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000651 CAS Number: 6092-54-2 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |