Stampa…
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
427020010 427020050
ACRO427020010EA 44.3 EUR
ACRO427020010 ACRO427020050
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261771
CAS Number: 52289-54-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure