Stampa…
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
426990010 426990050
ACRO426990010EA 114 EUR
ACRO426990010 ACRO426990050
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 166 °C (760 mmHg)
Flash Pt: 51,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191347
CAS Number: 132958-72-6
UN: 2733
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +12° to +16° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)