Stampa…
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)cyclohexanone
426850010 426850050
ACRO426850010EA 41.5 EUR
ACRO426850010 ACRO426850050
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₁₂H₂₄O₂Si
Peso molecolare: 228,407 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (1 mmHg)
Densità: 0,909 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411307
CAS Number: 55145-45-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %