2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formula:
C₅H₃BrO₂S Punto di fusione: 179…181 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05865213 CAS Number: 24287-95-4 |
Appearance | White to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |