Stampa…
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, Ethylene Sulphate
426630010 426630050
ACRO426630010EA 27.4 EUR
ACRO426630010 ACRO426630050
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide
Appearance: White to beige Powder
Formula: C₂H₄O₄S
Peso molecolare: 124,11 g/mol
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00221769
CAS Number: 1072-53-3
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥95.0 %