Stampa…
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxylic acid
426480010 426480050
ACRO426480010EA 25.6 EUR
ACRO426480010 ACRO426480050
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Punto di fusione: 197…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321244
CAS Number: 32387-21-6
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure