Stampa…
L-Tyrosine disodium salt 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
426410250 426411000 426415000
ACRO426410250EA 59.1 EUR
ACRO426410250 ACRO426411000 ACRO426415000
L-Tyrosine disodium salt 98%
L-Tyrosine disodium salt
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formula: C₁₈H₂₀N₂Na₂O₆
Peso molecolare: 406.346 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037203
CAS Number: 69847-45-6
Visualizza i codici
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤19.3 %
HPLC ≥97.5 %
pH 10.5 to 11.5 (1 % in water)
Specific optical rotation -12.5° to -14.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O)