Stampa…
Methyl-4-iodobutanoate 95% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
426370010 426370050
ACRO426370010EA 88.9 EUR
ACRO426370010 ACRO426370050
Methyl-4-iodobutanoate 95% stabilizzato
Methyl-4-iodobutanoate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₅H₉IO₂
Punto di ebollizione: 80…83 °C (11 mmHg)
Densità: 1,689 g/cm³
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00674066
CAS Number: 14273-85-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer Copper
NMR (1H-NMR) Consistent with structure