Stampa…
Dimetil-carbonato, extra dry 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
428730010 428731000
428730010.EA 147 EUR
428730010. 428731000.
Dimetil-carbonato, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dimetil-carbonato
Formula: C₃H₆O₃
Punto di ebollizione: 90 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2…4 °C
Densità: 1,069 g/cm³
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008420
CAS Number: 616-38-6
UN: 1161
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA