Stampa…
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
426310010 426310050
ACRO426310010EA 64.7 EUR
ACRO426310010 ACRO426310050
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,02 g/mol
Punto di fusione: 34…39 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039884
CAS Number: 33674-96-3
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 41 °C
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure