Stampa…
4,4-Dimethyl-1-pentene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
426270010 426270050 426270250
ACRO426270010EA 30.3 EUR
ACRO426270010 ACRO426270050 ACRO426270250
4,4-Dimethyl-1-pentene 99%
4,4-Dimethyl-1-pentene
Formula: C₇H₁₄
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –136,6 °C
Densità: 0,682 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026337
CAS Number: 762-62-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %