Stampa…
1,4-Pentadien-3-ol 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
426240050 426240250
ACRO426240050EA 104 EUR
ACRO426240050 ACRO426240250
1,4-Pentadien-3-ol 98% stabilizzato
1,4-Pentadien-3-ol
Formula: C₅H₈O
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008633
CAS Number: 922-65-6
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.4 % Hydroquinone