Stampa…
Trietil borato 97%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
428651000 428658000
428651000.EA 44.6 EUR
428651000. 428658000.
Trietil borato 97%, AcroSeal®
Trietil borato
Formula: C₆H₁₅BO₃
Punto di ebollizione: 117 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –84,5 °C
Densità: 0,858 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009073
CAS Number: 150-46-9
UN: 1176
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %