Stampa…
Ammonio solfuro 20% in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
426080010 426081000
ACRO426080010EA 255 EUR
ACRO426080010 ACRO426081000
Ammonio solfuro 20% in water
Ammonio solfuro
Formula: H₈N₂S
Peso molecolare: 68.14 g/mol
Punto di fusione: -18
Densità: 0.99
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010892
CAS Number: 12135-76-1
UN: 2683
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00560
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodimetric 20.0 to 24.0 %
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %