Stampa…
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
426020010 426020050
ACRO426020010EA 135 EUR
ACRO426020010 ACRO426020050
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Formula: C₁₆H₂₀N₂O₈
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00049059
CAS Number: 68528-80-3
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure