Sodio metilato 30% (w/w) 5.4 M in methanol, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Metilato di sodio, Metanolato di sodio
Formula:
CH₃NaO Punto di fusione: 1…5 °C Densità: 0,97 g/cm³ Flash Pt: 33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012179 CAS Number: 124-41-4 UN: 1289 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to light yellow Solution |
Strength | 5.3 to 5.6 M |
HPLC | ≥97.5 % |