Stampa…
1-Clorobutano 99.8% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: n-Butyl Chloride
425880010 425880025
425880010.EA 186 EUR
425880010. 425880025.
1-Clorobutano 99.8% per HPLC
1-Clorobutano
Formula: CH₃(CH₂)₃Cl
Peso molecolare: 92,57 g/mol
Punto di ebollizione: 78,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –123 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001009
CAS Number: 109-69-3
UN: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=cb495e6abb750448c26f37b5d1d03075c500bd98&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless Liquid
Water ≤0.020 %
GC ≥99.7 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered