Stampa…
6-Carboxyfluorescein 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid, 6-FAM
425801000 425805000
ACRO425801000EA 131 EUR
ACRO425801000 ACRO425805000
6-Carboxyfluorescein 96%
6-Carboxyfluorescein
Appearance: Yellow to orange Powder
Formula: C₂₁H₁₂O₇
Peso molecolare: 376,32 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036873
CAS Number: 3301-79-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure