Stampa…
DL-3-Pyrrolidinol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrrolidin-3-ol, 3-Pyrrolidinol, DL-3-Hydroxypyrrolidine
425750010 425750050
ACRO425750010EA 106 EUR
ACRO425750010 ACRO425750050
DL-3-Pyrrolidinol 97%
DL-3-Pyrrolidinol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Punto di ebollizione: 179 °C (760 mmHg)
Densità: 1,076 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005256
CAS Number: 40499-83-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %