Stampa…
N-(4-Pentynyl)phthalimide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
425730050 425730250
ACRO425730050EA 57.6 EUR
ACRO425730050 ACRO425730250
N-(4-Pentynyl)phthalimide 97%
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Peso molecolare: 213.24 g/mol
Punto di fusione: 87…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798110
CAS Number: 6097-07-0
Visualizza i codici
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
GC ≥96.0 %