Stampa…
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
428210050 428210250
ACRO428210050EA 75.4 EUR
ACRO428210050 ACRO428210250
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₉H₁₄O₂
Peso molecolare: 154,209 g/mol
Punto di ebollizione: 92…95 °C (18 mmHg)
Densità: 0,984 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012352
CAS Number: 40365-61-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure