Stampa…
2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
425690010 425690050
ACRO425690010EA 86.3 EUR
ACRO425690010 ACRO425690050
2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
2-Methyl-3-buten-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₅H₁₀O
Punto di ebollizione: 120…121 °C (760 mmHg)
Densità: 0,835 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009985
CAS Number: 4516-90-9
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %