Stampa…
2,3-Diaminophenol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-o-phenylenediamine
425680010 425680050
ACRO425680010EA 74.6 EUR
ACRO425680010 ACRO425680050
2,3-Diaminophenol 97%
2,3-Diaminophenol
Formula: C₆H₈N₂O
Punto di fusione: 161…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075199
CAS Number: 59649-56-8
Visualizza i codici
Appearance Light brown to dark brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %