n-Octylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Appearance: Yellow to brown Solution
Formula:
C₈H₁₇BrMg Punto di ebollizione: 35 °C (760 mmHg) Densità: 0,961 g/cm³ Flash Pt: –35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191566 CAS Number: 17049-49-9 UN: 2924 ADR: 3,I |
Appearance | Yellow to brown Solution |
Titration Grignard | 1.9 to 2.2 M |
GC | ≥98.0 % |